Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit Buffer Solutions
Click to view available options
:
Redissolving Buffer TE-EF, Quantity: 1000 mL
Descrizione
Replacement/extra buffers for use with the kits
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Redissolving Buffer TE-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Colore | Colorless |
| Concentrazione | Chemicals mixture (< 1) in Water |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purification of endotoxin-free plasmid DNA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | NucleoBond™ PC EF kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) |
| pH | 7.2 to 7.7 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1000 mL |
| Formulazione | Chemicals mixture (< 1) in Water |
| Vedi altri risultati |