Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF, kit for endotoxin-free plasmid DNA
Codice prodotto. 12873971
Click to view available options
N. di reazioni:
5
10
Resa:
100–500μg
2,000–10,000μg
500–2,000μg
Volume del campione:
30 - 150mL
150 - 500mL
500 - 2 000 ml
Durata del test:
100 min./2 preps
150 min./2 preps
180 min.
Dimensione della confezione:
10 reazioni
5 preparazioni
5 reazioni
Codice prodotto. 12873971
Marca: Macherey-Nagel™ 740548
Removes endotoxins via an additional washing step, without ice incubation. Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF Kit is a classic anion exchanger for purification of endotoxin-free plasmid DNA. The kit includes NucleoBond™ AX Columns, all buffers, RNase A and NucleoBond™ Filters.
An important prerequisite for transfections and gene therapy applications is endotoxin-free plasmid DNA. The patented procedure of NucleoBond™ PC EF reduces endotoxins to a very low level using the same working procedure as the standard protocol. In comparison to competitive kits, there is no need for a time-consuming incubation step to remove the endotoxins.
Features
  • Fast and easy clarification by NucleoBond™ Folded Filters—No centrifugation required, no shearing forces
  • Proven anion-exchange technology—Yields transfection-grade high-copy plasmid DNA from E. coli
  • NucleoBond™ Columns contain NucleoBond™ AX Silica Resin packed between inert filters
  • Polypropylene columns are resistant to organic solvents and are free of DNase and RNase
  • AX Resin can be used over a wide pH range and can remain in contact with buffers for up to three hours
Specifications
  • DNA with less than 0.1 EU/μg DNA
  • Purity of plasmid DNA: A260/A280 = 1.80–1.95
  • Recovery of plasmid DNA >90%
  • Structural integrity >90%
  • Yield between 500μg up to 10mg, depending on kit used
Specifica
Concentrazione Endotoxin level: <0.1 EU/μg
Formato Gravity-flow Column (Giga)
Isolation Technology Cromatografia a scambio anionico
Efficienza Recovery of plasmid DNA: >90%
Da utilizzare con (applicazione) High-copy plasmids from E. coli
Include NucleoBond AX 10000 Columns, buffers, RNase A, NucleoBond Bottle Top Filters
N. di reazioni 5
Product Type NucleoBond™ PC 10,000 EF
Quantità 500 - 2 000 ml
Purezza A260/A280: 1.80–1.95
RNasi Yes
Volume del campione 500 - 2 000 ml
Size <300 kbp
Durata del test 180 min.
Resa 2,000–10,000μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted< 2 %)/dodecyl sulfate, sodium salt