Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi
Codice prodotto. 12792603
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
100
Dimensione della confezione:
0.10kg
100 preparazioni
50 preparazioni
Codice prodotto. 12792603
Marca: Macherey-Nagel™ 740414.10
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Maxi Kit represents the new generation of anion exchanger. The optimized design results in high yield and ultra-fast processing.
Features
  • Optimized column design—Silica resin packed between filters, with prep in just 75 minutes
  • Column filter included—High filter flow rates, parallel lysate clearing, and loading onto the column
  • Improved silica material—Typical yields of 1,000μg and can be used over a wide pH range
  • Proven anion-exchange technology—Transfection-grade plasmid DNA
  • Kits contain: NucleoBond™ Xtra Maxi columns and filter, RNase A, buffers (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) and plastic washers
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specifica
Tampone Yes
Formato Maxi Gravity-flow Column
Isolation Technology Anion Exchange Chromatography Technology
N. di reazioni 10
Purezza A260/A280:1.80–1.95
RNasi Yes
Volume del campione <600 mL (high copy), <1200 mL (low copy)
Size <300 kbp
Durata del test 75 min./prep
Resa 1000μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <