Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus EF, Midi kit for endotoxin-free plasmid DNA
Click to view available options
N. di reazioni:
50
Dimensione della confezione:
50 preparazioni
Descrizione
Features
- Endotoxin-free
- Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
- Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
- Optimized column design – Midi prep in 45 min.
- Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
- Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
- NucleoBond™ Xtra EF kits contain NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specifica
Specifica
| Tampone | Yes |
| Formato | Midi Gravity-flow Column |
| Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
| Tipo di prodotto finale | Nucleo Bond Xtra Midi Plus EF |
| N. di reazioni | 50 |
| Product Type | Nucleo Bond Xtra Midi Plus EF |
| RNasi | Yes |
| Volume del campione | <200 mL (high copy), <400 mL (low copy) |
| Size | <300 kbp |
| Resa | 400μg |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi