Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi Plus kit for transfection-grade plasmid DNA
Codice prodotto. 12752663
Click to view available options
N. di reazioni:
50
Dimensione della confezione:
50 reazioni
Codice prodotto. 12752663
Marca: Macherey-Nagel™ 740412.50
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Midi Plus Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast. The Plus kit contains NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation.
Features
  • Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Midi prep in 30 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
  • NucleoBond™ Xtra EF kits contain NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specifica
Tampone Yes
Formato Midi Gravity-flow Column
Isolation Technology Anion Exchange Chromatography Technology
N. di reazioni 50
RNasi Yes
Volume del campione <200 mL (high copy), <400 mL (low copy)
Size <300 kbp
Resa 400μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <