Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns
Codice prodotto. 10581443 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10581443
Marca: Macherey-Nagel™ 760052.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Octadecyl
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Portata 1 mL/min
Da utilizzare con For HPLC, GC, TLC, SPE Applications
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 3 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 110 Å
Volume dei pori 0.9 mL/g
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 17.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Materiale Stainless Steel
Tipo EC Column