Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Chimica della colonna | Octadecyl |
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Octadecyl |
| Diametro (sistema metrico) | 2 mm |
| Portata | 1 mL/min |
| Da utilizzare con | For HPLC, GC, TLC, SPE Applications |
| Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophobic |
| Idrofobicità | Yes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Pressione max | 8700 psi (600 bar) |
| Vedi altri risultati |