Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 EC HPLC Column
Codice prodotto. 12488477 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12488477
Marca: Macherey-Nagel™ 760703.30
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 10.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink octyl
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Portata 1 mL/min
Da utilizzare con For HPLC, GC, TLC, SPE
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 110 Å
Solventi C8
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 10.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Materiale Stainless Steel
Tipo EC Column
Tecnica Analytical HPLC