Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytical EC Standard Column
Codice prodotto. 11937481 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Solventi:
Acetonitrile/water
n-heptane
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11937481
Marca: Macherey-Nagel™ 760152.40
Solo null disponibili
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Cyano
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 8
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase stazionaria Cyano (CN)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 7%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo
Fase Normal and Reversed Phase
Tipo Analytical EC Column