Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytical EC Standard Column
Codice prodotto. 12498367 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Solventi:
Acetonitrile/water
n-heptane
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 12498367
Brand: Macherey-Nagel™ 760149.46
Specifications
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Cyano
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile n-heptane
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 8
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi n-heptane
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase stazionaria Cyano (CN)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 7%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo
Fase Normal and Reversed Phase
Tipo Analytical EC Column