Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna standard EC per analisi Nucleodur™ C18
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Carico di carbonio:
0.18
14%
18%
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Key features:
- Stable in 100 % aqueous mobile phase systems
- Interesting polar selectivity features
- Excellent base deactivation; suitable for LC/MS due to low bleeding characteristics
Technical characteristics:
- Special phase with polar endcapping
- Pore size 110 Å
- Particle sizes 1.8 μm, 3 μm and 5 μm
- 7 and 10 μm particles for preparative purposes on request
- Carbon content 14 %
- pH stability 1–9
Recommended application:
- Analgesics, penicillin antibiotics, nucleic acid bases, water-soluble vitamins, complexing agents, organic acids
Specifica
Specifica
| Chimica della colonna | Silica |
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Octadecyl |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Da utilizzare con | HPLC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Pressione max | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/water |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 1 to 11 |
| Vedi altri risultati |