Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity HPLC CC Guard Columns
216.00€
Specifica
Carico di carbonio | 18% |
---|---|
pH | 1 to 11 |
Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
Dimensione del poro | 110Å |
Tipo | CC Guard Column |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10011872
|
Macherey-Nagel™
761125.30 |
3 mm | 5 μm |
216.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12448567
|
Macherey-Nagel™
761124.40 |
4 mm | 3 μm |
216.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12458567
|
Macherey-Nagel™
761125.40 |
4 mm | 5 μm |
216.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
18% | |
8 mm | |
CC Guard Column | |
Acetonitrile/Water | |
Silica | |
Guard Column | |
HPLC | |
Yes |
1 to 11 | |
110Å | |
NUCLEODUR™ C18 Gravity | |
Acetonitrile/Water | |
Octadecyl | |
Separations Pharmaceuticals, Derivatised Amino Acids, Drugs | |
Spherical | |
L1 |