Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Gravity HPLC Column, 1.8μm Particle Size
Codice prodotto. 12438357 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
3 μm
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 12438357
Brand: Macherey-Nagel™ 760083.20
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal for ultra-fast HPLC separation of ketones. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Gravity HPLC Column, 1.8μm Particle Size are analytical EC columns with high purity silica phase for HPLC. The columns are available in a variety of diameters and lengths.
These columns are suitable for overall sophisticated analytical separations, including ultra-fast HPLC separation of ketones. The compound classes separated include: pharmaceuticals (e.g., analgesics, anti-inflammatory drugs, antidepressants), herbicides, phyto-pharmaceuticals, and immune-suppressants.
  • Suitable for LC/MS and HPLC at pH extremes
  • Superior base deactivation
  • High density octadecyl modification
  • Ideal for method development
Specifications
Chimica della colonna Octadecyl
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Portata 1 mL/min
Da utilizzare con For HPLC, GC, TLC, SPE Applications
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 11600 psi (800 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 3 μm
pH 1 to 11
Dimensione del poro 110 Å
Volume dei pori 0.9 mL/g
Quantità 1 ciascuno
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 Gravity
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 18%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Materiale Acciaio inox
Tipo EC Column