Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytical HPLC Column
Codice prodotto. 12707830 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12707830
Marca: Macherey-Nagel™ 760316.20
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Monomeric octadecyl
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 11
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 HT
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 18%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical EC Column