Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
Codice prodotto. 12458427 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
3 μm
5 μm
Carico di carbonio:
11%
20%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12458427
Marca: Macherey-Nagel™ 760403.20
Solo null disponibili
Specifica
Chimica della colonna Polymeric octadecyl
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Polymeric octadecyl
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Portata 1 mL/min
Da utilizzare con For Steroids, (o,p,m-) Substituted Aromatics, Fat-Soluble Vitamins Application
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 3 μm
pH 1 to 10
Dimensione del poro 110 Å
Volume dei pori 0.9 mL/g
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 Isis
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 20%
Tipo di colonna Steric Selectivity
Con tappo
Fase A fase inversa
Materiale Stainless Steel
Tipo EC Column