Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
3 μm
5 μm
Carico di carbonio:
11%
20%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Polymeric Octadecyl |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Da utilizzare con | For LC/MS and HPLC |
| Idrofobicità | No |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Pressione max | 11600 psi (800 bar) |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione particelle | 1.8 μm |
| pH | 1 to 10 |
| Vedi altri risultati |