Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
Codice prodotto. p-8012214 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
3 μm
5 μm
Carico di carbonio:
11%
20%
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12757830
Marca: Macherey-Nagel™ 760409.20
Solo null disponibili
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Polymeric Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con For LC/MS and HPLC
Idrofobicità No
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 13050 psi (900 bar)
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 1.8 μm
pH 1 to 10
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18 Isis
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 20%
Tipo di colonna Steric Selectivity
Con tappo
Fase A fase inversa
Materiale Stainless Steel
Tipo EC Column
Tecnica HPLC, LC/MS