Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 PAH EC HPLC Columns
Codice prodotto. 12625989 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12625989
Marca: Macherey-Nagel™ 760783.40
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Octadecyl
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con For Rapid Separation of 16 PAHs
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Tipo di colonna PAH Analysis
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo EC Column