Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 ec VariPerp HPLC Column
Codice prodotto. 12409906 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
125 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12409906
Marca: Macherey-Nagel™ 762061.100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 10.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Formato colonna Preparative Column
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Da utilizzare con Basic, Neutral or Acidic Drugs, Derivatized Amino Acids, Pesticides, Fat-Soluble Vitamins, Aldehydes and Ketones, Phenolic Compounds
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 110 Å
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 10.5%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo VariPerp HPLC Column