Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity EC Standard Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Pressione max | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/water |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 1 to 11 |
| Dimensione del poro | 110 Å |
| Surface Area | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Vedi altri risultati |