Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity EC Standard Column
Codice prodotto. 12498497 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12498497
Marca: Macherey-Nagel™ 760752.20
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 11
Dimensione del poro 110 Å
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8 Gravity
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 11%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo EC Standard Column