Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC CC Guard Columns
Codice prodotto. 12408587 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. 12408587
Marca: Macherey-Nagel™ 761580.40
Solo null disponibili
Specifica
Carico di carbonio 7%
pH 2 to 8.5
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 110Å
Tipo CC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria NUCLEODUR™ HILIC
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Solventi Acetonitrile/Water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Ammonium/Sulfonic Acid
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) Analytical and preparative applications as well as LC/MS
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical