Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC CC Guard Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Specifica
Specifica
| Carico di carbonio | 7% |
| pH | 2 to 8.5 |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Dimensione del poro | 110Å |
| Tipo | CC Guard Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Fase stazionaria | NUCLEODUR™ HILIC |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/Water |
| Solventi | Acetonitrile/Water |
| Vedi altri risultati |