Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC CC Guard Columns
Codice prodotto. 12625999 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek
Pezzo
pezzi 3
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12625999
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 761590.30
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Carico di carbonio 7%
pH 2 to 8.5
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Dimensione del poro 110Å
Tipo CC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Fase stazionaria NUCLEODUR™ HILIC
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Solventi Acetonitrile/Water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Ammonium/Sulfonic Acid
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) Analytical and preparative applications as well as LC/MS
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.