Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC Column
Codice prodotto. 12458467 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12458467
Marca: Macherey-Nagel™ 760551.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: HILIC
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Ammonium
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Portata 1 mL/min
Da utilizzare con For HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophilic
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile 80:20 Acetonitrile/Water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8.5
Dimensione del poro 110 Å
Solventi HILIC
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase stazionaria Ammonium/Sulfonic Acid Modified Silica
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 7%
Tipo di colonna HILIC
Con tappo No
Fase HILIC
Materiale Stainless Steel
Tipo EC Column
Tecnica Analytical HPLC