Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Ammonium Sulfonic Acid |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Da utilizzare con | For Hydrophilic Interaction Chromatography |
| Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophilic Interaction |
| Idrofobicità | Yes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Pressione max | 8700 psi (600 bar) |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione particelle | 1.8 μm |
| Vedi altri risultati |