Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC Column
Codice prodotto. 12748852 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12748852
Marca: Macherey-Nagel™ 760521.40
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: HILIC
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Ammonium Sulfonic Acid
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con For Hydrophilic Interaction Chromatography
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophilic Interaction
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 1.8 μm
pH 2 to 8.5
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase stazionaria Ammonium/Sulfonic Acid Modified Silica
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 7%
Tipo di colonna HILIC
Con tappo No
Fase HILIC
Materiale Stainless Steel
Tipo EC Column
Tecnica Hydrophilic Interaction, Analytical, Preparative Chromatography, LC/MS