Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2 / NH2-RP HPLC Columns
Codice prodotto. 12418497 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12418497
Marca: Macherey-Nagel™ 760740.20
Solo null disponibili
Specifica
Chimica della colonna Aminopropyl
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Aminopropyl
Diametro (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con For Polar Compounds Under RP Conditions (Sugars, DNA Bases), Hydrocarbons Under NP Conditions Application
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 110 Å
Volume dei pori 0.9 mL/g
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Fase stazionaria Amino (NH2)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 2.5%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo No
Fase Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Materiale Stainless Steel
Tipo EC Column