Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP HPLC EC Guard Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Carico di carbonio | 2.5% |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4 mm |
| Dimensione del poro | 100Å |
| Tipo | EC Guard Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2 mm |
| Fase stazionaria | NUCLEODUR™ NH2-RP |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/Water |
| Solventi | Acetonitrile/Water |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |