Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP HPLC EC Guard Columns
Codice prodotto. p-8012235 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12798982
Marca: Macherey-Nagel™ 761953.30
Solo null disponibili
Specifica
Carico di carbonio 2.5%
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 4 mm
Dimensione del poro 100Å
Tipo EC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Fase stazionaria NUCLEODUR™ NH2-RP
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/Water
Solventi Acetonitrile/Water
Materiale di impaccamento Silica
Crosslink Aminopropyl
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) Polar Compounds Under RP Conditions and Hydrocarbons Under NP Conditions
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical
Con tappo No
Tipo USP L8