Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ PFP HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 8%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
770.00€ - 840.00€
Specifica
Chimica della colonna | Pentafluorophenyl-propyl |
---|---|
Formato colonna | Analytical Column |
Crosslink | Pentafluorophenyl-propyl |
Da utilizzare con | For HPLC, GC, TLC, SPE Application |
Tipo di funzionalità/interazione | Polar, Dipole-dipole, p-p interactions, hydrophobic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12708792
|
Macherey-Nagel™
760448.20 |
2 mm |
770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12778782
|
Macherey-Nagel™
760447.30 |
3 mm |
780.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12738792
|
Macherey-Nagel™
760448.46 |
4.6 mm |
840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Pentafluorophenyl-propyl | |
Pentafluorophenyl-propyl | |
Polar, Dipole-dipole, p-p interactions, hydrophobic | |
8700 psi (600 bar) | |
Spherical | |
1 to 9 | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
L43 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
EC Column |
Analytical Column | |
For HPLC, GC, TLC, SPE Application | |
Yes | |
Acetonitrile/water | |
3 μm | |
110 Å | |
Acetonitrile/water | |
60°C | |
PFP | |
8% | |
Yes | |
Stainless Steel |