Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Phenyl/Hexyl Reversed Phase HPLC Column, 1.8 μm, 2 mm x 100 mm
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Phenyl-hexyl |
| Diametro (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con | For LC/MS and HPLC |
| Tipo di funzionalità/interazione | p-p, Hydrophobic interactions |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 13050 psi (900 bar) |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione particelle | 1.8 μm |
| pH | 1 to 10 |
| Vedi altri risultati |