Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC Analytical HPLC Column
Codice prodotto. 12468517 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12468517
Marca: Macherey-Nagel™ 760800.30
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl and phenyl
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con HPLC
Tipo di funzionalità/interazione p-p Interactions
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 10
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1/L11
Fase stazionaria C18 and Propylphenyl (Sphinx RP)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical EC Column