Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Chimica della colonna | Octadecyl and Propylphenyl |
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Octadecyl and Propylphenyl |
| Diametro (sistema metrico) | 2 mm |
| Portata | 1 mL/min |
| Da utilizzare con | For Quinolone Antibiotics, Sulfonamides, Xanthines, Substituted Aromatics Separation Application |
| Tipo di funzionalità/interazione | p-p interactions |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Pressione max | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilità fase mobile | Acetonitrile/water |
| Vedi altri risultati |