Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ SEC/GPC Phase Size Exclusion and Gel-Permeation HPLC Column, 5 μm, 7.7 mm x 300 mm
Codice prodotto. 10134791 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10134791
Marca: Macherey-Nagel™ 719406
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 104 Å; Column Phase: Size Exclusion and Gel-Permeation
Specifica
Chimica della colonna Polymer
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Macroporus
Diametro (sistema metrico) 7.7 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Compatibilità fase mobile Toluene
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 104 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Toluene
Fase stazionaria SEC/GPC Phase
Materiale di impaccamento DVB (Divinylbenzene) Polymer
Tipo di colonna Size Exclusion and Gel-Permeation
Fase Size Exclusion and Gel Permeation
Materiale Polystyrene
Tipo Analytical Column