Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ GPC Guard Columns
Codice prodotto. p-8012245 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensione particelle:
5 μm
10 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10052971
Marca: Macherey-Nagel™ 719418
Solo null disponibili
Specifica
Dimensione particelle 10 μm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Tipo Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 7.7 mm
Fase stazionaria NUCLEOGEL™ GPC
Formato colonna Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) GPC of Water Insoluble Substances
Tecnica HPLC
Forma particelle Spherical