Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Materiale:
Nucleogel SAX 1000-8
Specifica
Specifica
| Chimica della colonna | Polymer |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Analysis, HPLC |
| Compatibilità solvente | 4mM Salicylate Buffer pH 7.8 |
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Fase stazionaria | Polymer-based |
| Tipo | HPLC Column |