Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ RP 100-8 HPLC Column
Codice prodotto. 10082861 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10082861
Marca: Macherey-Nagel™ 719456
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Polystyrene
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Polystyrene
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Portata 1 mL/min
Da utilizzare con Separation of Small Molecules Such as Pharmaceuticals with Basic Properties
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 2610 psi (180 bar)
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 8 μm
pH 1 to 13
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Tipo USP L21
Fase stazionaria PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene)
Materiale di impaccamento Polymer
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa
Tipo EC Column