Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ SUGAR 810 Ca HPLC Columns
Codice prodotto. 10648611 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10648611
Marca: Macherey-Nagel™ 719570
Solo null disponibili
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Tipo HPLC Column
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria NUCLEOGEL™ SUGAR 810 Ca
Formato colonna Valco HPLC Column
Da utilizzare con (applicazione) Separation of Mono, Di and Oligosaccharides
Tecnica HPLC
Tipo USP L19