Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ SUGAR 810 H HPLC Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Tipo | HPLC Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Fase stazionaria | NUCLEOGEL™ SUGAR 810 H |
| Formato colonna | Valco HPLC Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation of Sugar and Organic Acids |
| Tecnica | HPLC |
| Tipo USP | L17 |