Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sugar HPLC Columns
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Tipo USP:
L19
L34
L58
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Dimensione del poro | 100Å |
| Tipo | HPLC Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.8 mm |
| Fase stazionaria | NUCLEOGEL™ SUGAR Pb |
| Compatibilità fase mobile | Water/ 0.02 % azide |
| Solventi | Water/ 0.02 % azide |
| Formato colonna | Valco HPLC Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation of Mono and Disaccharides from Food and Biological Samples |
| Vedi altri risultati |