Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sugar HPLC Columns
Codice prodotto. 10601492 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Tipo USP:
L19
L34
L58
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10601492
Marca: Macherey-Nagel™ 719532
Solo null disponibili
Specifica
Dimensione particelle 10 μm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Dimensione del poro 100Å
Tipo HPLC Column
Diametro (sistema metrico) interno 7.8 mm
Fase stazionaria NUCLEOGEL™ SUGAR Na
Compatibilità fase mobile Water/ 0.02 % azide
Solventi Water/ 0.02 % azide
Formato colonna Valco HPLC Column
Da utilizzare con (applicazione) Separation of Oligosaccharides from Starch Hydrolysates and Food
Tecnica HPLC
Tipo USP L58