Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sugar HPLC Guard Columns
Codice prodotto. 10144601 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Tipo USP:
L19
L34
L58
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10144601
Marca: Macherey-Nagel™ 719536
Specifica
Dimensione particelle 10 μm
Lunghezza (sistema metrico) 21 mm
Dimensione del poro 100Å
Tipo HPLC Guard Column
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria NUCLEOGEL™ SUGAR Na
Compatibilità fase mobile Water/ 0.02 % azide
Solventi Water/ 0.02 % azide
Formato colonna Valco HPLC Guard Column
Da utilizzare con (applicazione) Separation of Oligosaccharides from Starch Hydrolysates and Food
Tecnica HPLC
Tipo USP L58