missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA Bacteria for DNA purification from bacteria and yeast
Click to view available options
N. di reazioni:
384 Preps
96 Preps
Dimensione della confezione:
384 reazioni
96 reazioni
Descrizione
- Automation friendly solution for microbial samples
- Environmentally sustainable buffer chemistry – no chaotropic salts
- Combine with MN Bead Tubes for single sample processing or MN 96 Bead Plates for high throughput sample disruption
- Liquid Proteinase K and Liquid RNase A for easy handling
Specifica
Specifica
| Capacità | 0.4 μg/μL beads |
| Concentrazione | Depending on amount and quality of sample |
| Content And Storage | 18°C to 25°C |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Tipo di campione | Animal Tissue, Bacteria, Fungi, Human Tissue, Insects |
| Volume di eluizione | 50 to 120 μL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Enzymatic Reactions, NGS, PCR, RT-PCR, Southern Blotting |
| N. di reazioni | 96 Preps |
| Volume del campione | <40 mg insects, <40 mg (108-109) bacteria, <30 mg fungi, <30 mg lipid rich tissue, <40 mg other tissues |
| Bersaglio | DNA |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto