Learn More
Cytiva Kit estrazione DNA genomico Nucleon™ BACC3
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Kits
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Reagenti A e B, 5.0 M di perclorato di sodio e resine Nucleon.
- Protocollo senza fenoli che richiede solo 30 minuti per essere completato
- Il protocollo a taglio ridotto garantisce il massimo recupero di DNA ad alto peso molecolare
- Per 50 preparati da 10 ml di sangue intero (se sono fornite quantità sufficienti di tutti i reagenti)
- Disponibile in diversi formati/scale di reazione (vedere 45-000-955 e 45-000-956)
Specifica
Specifica
| Descrizione | illustra Nucleon BACC system rapidly extracts high molecular weight DNA from whole blood and cultured cells. |
| Tipo di campione | Blood, Cell Cultures |
| Da utilizzare con (applicazione) | Estrazione rapida di DNA genomico con peso molecolare alto di elevata qualità proveniente da culture cellulari e sangue |
| Include | Reagenti A e B, 5 m di perclorato di sodio e resine Nucleon™ |
| Product Type | Kit estrazione DNA genomico Nucleon BACC3 |
| Quantità | 50 Kits |
| Resa | 370-440 μg DNA/mg tissue |