Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleoshell™ RP 18 C18 Reversed Phase HPLC Column, 2.7 μm, 4 mm x 100 mm
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Octadecyl |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Da utilizzare con | For LC/MS and HPLC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 8700 psi (600 bar) |
| Dimensione particelle | 2.7 μm |
| pH | 1 to 11 |
| Dimensione del poro | 90 Å |
| Quantità | 1 Ea. |
| Vedi altri risultati |