Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-10 C18 HPLC Column
Codice prodotto. 10411082 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10411082
Marca: Macherey-Nagel™ 720023.40
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Octadecyl
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Octadecyl
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con RP Chromatography
Tipo di funzionalità/interazione Hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Compatibilità fase mobile Acetonitrile/water
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 10 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 20°C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo EC Column