Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-10 CN HPLC Column
Codice prodotto. 10246841 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10246841
Marca: Macherey-Nagel™ 720024.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 5%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase
Specifica
Chimica della colonna Cyano
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Cyano
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con Reversed Phase and Normal Phase Chromatography
Tipo di funzionalità/interazione p-p interactions, polar interactions and hydrophobic
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Compatibilità fase mobile n-heptane
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 10 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi n-heptane
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 20°C
Tipo USP L10
Fase stazionaria Cyano (CN)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 5%
Tipo di colonna Mixed Mode
Fase Normal and Reversed Phase
Tipo EC Column