Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Amino (NH2) Mixed Mode HPLC Column, 10 μm, 4.6 mm x 250 mm
Codice prodotto. 12777690 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12777690
Marca: Macherey-Nagel™ 720025.46
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 3.50%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Specifica
Chimica della colonna Amino
Formato colonna Colonna analitica
Crosslink Amino
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con Reversed Phase and Normal Phase Chromatography
Tipo di funzionalità/interazione polar interactions, hydrophobic interactions and weak ion exchange interactions
Idrofobicità Yes
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Compatibilità fase mobile n-heptane
Forma particelle Spherical
Dimensione particelle 10 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi n-heptane
Surface Area 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Fase stazionaria Amino (NH2)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 3.5%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo No
Fase Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Tipo EC Column