Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-3 C18 HD CC Guard Columns Cartridges
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Specifica
Specifica
| Quantità | 3 Pack |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Dimensione del poro | 100Å |
| Tipo | CC Guard Columns Cartridges |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | EC columns of 4 and 4.6 mm ID with guard column adapter EC (REF 721359) |
| Fase stazionaria | NUCLEOSIL™ 100-3 C18 HD |